Learn More
Prochlorperazine Maleate EP Impurity A, Mikromol™
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
Description
Prochlorperazine Maleate EP Impurity A
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Prochlorperazine Sulfoxide |
| CAS | 10078-27-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Prochlorperazine Sulfoxide |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C20 H24 Cl N3 O S |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 2-Chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-10H-phenothiazine 5-oxide, 2-Chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]phenothiazine 5-oxide, Meterazine sulfoxide, Prochlorperazine sulfoxide, Prochlorperazine Maleate Impurity A, Prochlorperazine Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H24ClN3OS/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)26(25)20-8-7-16(21)15-18(20)24/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1 |
| Nom IUPAC | 2-chloro-10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]phenothiazine 5-oxide |
| Afficher plus |