Learn More
Sartorius arium™ Pro ASTM DE TYPE 1 - Système d’eau ultra pure, paillasse
Produisez de l’eau ASTM de type 1 pour des analyses critiques telles que la HPLC, la PCR, la production d’anticorps, la préparation de milieux de culture cellulaire ou l’électrophorèse en ajoutant un système d’eau ultra pure arium™ Pro ASTM DE TYPE 1 à votre laboratoire.
Marque:  Sartorius H2OPRO-DI-T
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 11745006
  • 7080.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-07-2024
Description
La série arium pro comprend des systèmes flexibles avec des configurations d’appareils qui peuvent être spécialement adaptées aux applications et offrent un rapport coût-bénéfice exceptionnel. Tous les systèmes sont conformes et supérieurs à la qualité de l’eau de type 1 ASTM et garantissent les meilleurs résultats reproductibles. Par heure, un arium pro peut fournir jusqu’à 120 L d’eau ultra-pure avec une conductivité de 0,055 μs/cm (18,2 mégohms/cm à 25°C) et une qualité constante élevée. Lorsqu’un filtre final Sartopore° 2 150 est utilisé, arium pro fournit de l’eau ultra-pure pratiquement exempte de micro-organismes.
  • Plusieurs configurations proposées en fonction des besoins de l’application
  • Conception intégrée à la paillasse
  • Composants optimisés et matériaux de cartouche avec technologie de mise à niveau
  • Lampe UV intégrée en option (185/254 nm) pour éliminer les bactéries et les matières organiques ; contrôlée par une surveillance fiable des COT
  • Affichage avec fonctions activées par touche et navigation intuitive dans les menus
  • Surveillance et affichage des données en temps réel intégrés : conductivité de l’alimentation, consommation totale d’eau, régulateur de pression
  • Accès protégé par code PIN aux paramètres de base / au service
  • Logement pratique de carte SD
  • Le système peut être choisi en fonction du travail quotidien
  • Garantit une longue durée de vie et une purification optimale de l’eau
  • Une qualité d’eau fiable garantit des résultats reproductibles
  • Fonctionnement facile ; aucun manuel d’utilisation requis
  • Contrôle optimal du débit d’eau constant et de la qualité constante de l’eau sans coûts supplémentaires
  • Empêche les erreurs de fonctionnement de l’utilisateur
  • Prend en charge l’enregistrement fiable de données importantes
Remarque : Filtre non inclus ; vendu séparément.
Spécification
Spécification
ASTM
< 1 CFU/1000 ml
Jusqu’à 2 l/min
< 5 eau du produit, < 50 eau d’alimentation
35,6°F à 86°F
Applications générales
Système d’eau ultra-pure (filtre non inclus ; vendu séparément)
< 1/ml
130
5°C à 45°C
2°C à 35°C
13.7 in
19,37 in
17,75 in
59.5 à 63.9 lb
100/240 V, 50/60 Hz
50/60 Hz
18,2 MΩ/cm
120 L d’eau ultra-pure
Type 1
Système d’eau de paillasse DI ultra-pure Arium Pro ASTM de type 1
2°C à 30°C
80 %
Paillasse
4 à 10
Adsorption par charbon actif sphérique, déionisation, filtration des particules fines et filtration stérile en option
35,6°F à 95°F
< 1
35 cm
49,2 cm
45,1 cm
27 à 29 kg
100/240 V