Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Purification System
Automatisez les processus de préparation d’échantillons fastidieux d’acides nucléiques, de protéines et de cellules grâce aux systèmes de purification Thermo Scientific™ KingFisher™.
Marque: Thermo Scientific™ 5400000
Description
Automatisez les processus de préparation d’échantillons fastidieux d’acides nucléiques, de protéines et de cellules à partir de pratiquement n’importe quelle source grâce aux systèmes de purification Thermo Scientific™ KingFisher™. Grâce à la capacité à purifier des échantillons à petite échelle à l’aide du traitement de particules magnétiques, ces machines de haute qualité effectuent toutes les étapes de purification dans des microplaques avec un simple bouton-poussoir ; jusqu’à 24 échantillons peuvent être traités par cycle.
Caractéristiques :- Permet la purification rapide et reproductible des protéines et des cellules d’ADN et d’ARN de haute qualité pour différents types d’applications en aval
- Un système ouvert et souple qui permet au client d’utiliser tous les kits à base de particules magnétiques pour satisfaire les exigences des applications
- Le logiciel facile à utiliser Thermo Scientific™ BindIt™ permet de contrôler l’instrument, de créer et de modifier les protocoles
- Des protocoles prêts à l’emploi pour différents types d’applications sont disponibles.
Recommandé dans les cas suivants :
Génomique et protéomique ; recherche pharmaceutique ; médecine légale ; recherche de biomarqueurs ; contrôle qualité ; dosages vétérinaires
Spécification
20 à 200 μl | |
Système de purification KingFisher, 100-240 V, 50/60 Hz | |
DÉMARRAGE / ARRÊT / DEUX TOUCHES DE CURSEUR / AFFICHAGE LCD | |
Format 2 x 12 | |
Conception spéciale, format 2 x 12 | |
11,4 in | |
12,2 in | |
23 lb | |
11,4 in | |
100-240V, 50/60Hz |
24 échantillons / protocole | |
99% | |
Génomique et protéomique ; recherche pharmaceutique ; médecine légale ; recherche de biomarqueurs ; contrôle qualité ; dosages vétérinaires | |
environ > 1 μm | |
Conception spéciale, format de grille 8 x 12 | |
29 cm | |
31 cm | |
10 kg | |
29 cm |
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.