Learn More
Thermo Scientific™ Accessoire de mélange rapide
Utilisé avec le spectrophotomètre UV-Visible Evolution 300, l'accessoire de mélange rapide Thermo Scientific fournit des mesures cinétiques fiables et précises en quelques millisecondes.
Marque:  Thermo Scientific™ 222-234400
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11883664
  • 18750.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-07-2024
Description
Utilisé avec le spectrophotomètre UV-Visible Evolution 300, l'accessoire de mélange rapide Thermo Scientific fournit des mesures cinétiques fiables et précises en quelques millisecondes.
Permet aux scientifiques d'effectuer des mesures cinétiques quasiment 1 000 fois plus vite que par mélange manuel des réactifs.
Reliable, Millisecond Date Collection Rate
  • Son temps mort court de 8 millisecondes, combiné à une vitesse d'acquisition des données élevée, garantit la collecte fiable et précises des données en quelques millisecondes
  • La fréquence de collecte des données de 50 Hz révèle des mécanismes non révélés par des mesures plus lentes
Precise Reaction Start Time
  • Mécanisme d'entraînement pneumatique automatique en option pour amorcer la réaction et déclencher le démarrage de la mesure
  • Élimine le risque d'erreur humaine
  • La fonction de déclenchement électronique identifie précisément le démarrage de la réaction, augmentant la qualité des données durant les mesures de cinétique haute performance
Complete Temperature Control
  • Régule et surveille la température des réactifs dans les seringues de chargement et dans les lignes de distribution des réactifs alimentant la cuve à circulation
  • Inclut un thermocouple pour mesurer la température du liquide enveloppant les réactifs et une alarme pour signaler une température en dehors de vos spécifications
Thermocouple et alarme
  • Spectrophotomètre UV-Visible Evolution 300
Spécification
Spécification
Rapid Mixing Accessory with Pneumatic Drive
Evolution 300 spectrophotomètre UV-visible
Pneumatic Drive