Learn More
Spectrophotomètres de paillasse compacts Lovibond™ RT700
Instrument haute performance à mesures rapides, précises et cohérentes
Marque:  Lovibond Tintometer 407000
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11938484
  • 9425.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-08-2024
Description
L’instrument fournit des informations de mesure de couleurs précises pour toute une gamme de produits. Il peut être associé au progiciel OnColor™ pour télécharger les mesures, les analyser en détail et les stocker indéfiniment sur un PC.
  • Géométrie optique : diffuse/sphère 8°
  • Porte-échantillon amovible pour mesurer de grands échantillons et prévisualiser la zone d’échantillonnage
  • Source lumineuse : tungstène à gaz
  • Fabrication robuste
  • Encombrement minimum
  • Référence d’étalonnage blanc intégrée
  • Fournit des mesures absolues et de différences dans différents systèmes colorimétriques
Échelles de couleurs : CIE 94, CIE L™a™b, tolérance CMC, Hunter Lab, CIELAB (L™C™h), indice de blancheur (ASTM E313 ), coordonnées de chromaticité xyY, composantes trichromatiques XYZ, indice de jaunissement (ASTM E313), indice de métamérisme
Textiles, produits pharmaceutiques et cosmétiques
Spécification
Spécification
FCC classe A, Royaume-Uni, CSA, type d’installation cat 11 CE
Tungstène
115/230 V
Revêtements, aliments et boissons, produits ménagers, plastiques, textiles, produits pharmaceutiques et cosmétiques, médicaux et cliniques
12,7 cm
Porte-échantillon amovible
22,9 cm
Sphère diffuse/8°
400 à 700 nm
3,6 kg
14,6 cm
9 x 5,74 x 5 in (22,9 x 14,6 x 12,7 cm)
20 nm
115/230 V, 50/60 Hz
5 po
50/60 Hz
9 po
4 s
0,1 DE™ab sur référence blanche
7 lb
5,74 in