Learn More
Implen™ NanoPhotometer™ N50-Touch- Spectrophotomètre UV-VIS à microvolume
Le Spectrophotomètre UV/Visible Implen NanoPhotometer™ N50 pour les applications NanoVolume. Réalisez l’analyse quantitative de l’ADN, de l’ARN, des protéines, et analysez d’autres échantillons en quelques secondes. Fonctionnement intuitif de l’écran tactile, faible encombrement et intégration du réseau pour un fonctionnement pratique en laboratoire.
Marque:  Implen™ N50-Touch
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 6.00000kg
Code produit. 15795805
  • 9465.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-06-2024
Description
Le spectrophotomètre Implen NanoPhotometer™ N50 UV / VIS est l’instrument approprié pour la quantification des acides nucléiques, protéines ou cultures cellulaires car il offre des données de balayage de 200-650 nm dans seulement 0,3-2 μl d’échantillon. Sa conception autonome avec un écran tactile intégré et un faible encombrement le rendent idéal pour une utilisation sur paillasse de laboratoire.
Les effets perturbateurs de la tension superficielle et de l’évaporation sont éliminés en raison de la compression de l’échantillon. Aucun réétalonnage n’est nécessaire pendant toute la durée de vie. (Technologie brevetée sans réétalonnage.)
  • Plage de détection ADNdb 5 ng/μl - 7 500 ng/μl
  • Plage de détection BSA 0,15 mg/ml - 217 mg/ml
  • Taille minimale de l’échantillon : 0,3 μl
  • Plage de balayage 200-650 nm
  • Mesure du temps pour la plage complète de balayage : de 2,5 à 4,0 secondes
  • Applications préprogrammées pour les acides nucléiques (marqués) (ADN, ARN, oligos), les protéines (marquées), les dosages protéiques (Bradford, BCA), la cinétique, les OD600 et les méthodes manuelles
  • La fonction d’échantillonnage automatique démarre automatiquement une fois le bras à échantillon fermé
  • Réétalonnage non nécessaire grâce à la True Path Technology™
  • Indépendant de la tension superficielle de l’échantillon grâce à la Sample Compression Technology™
  • Contrôle des échantillonsTM et Blank ControlTM pour l’analyse de la qualité des échantillons et l’identification des contaminants
  • Options de contrôle : Intégré avec écran tactile de 7 po, ordinateur et tablette intégrés
  • Ports d’entrée et de sortie 2 x USB A, USB B, HDMI, Ethernet, Wi-Fi
  • Serveur de fichiers intégré
  • Intégration du LIMS via l’API REST
  • Fabriqué en Allemagne
Spécification
Spécification
< 1,75 % à 0,7 A à 280 nm de la mesure
2 ports USB A, USB B, HDMI, Ethernet, WiFi
écran tactile compatible avec les gants de 7 po ; 1 024 x 600 pixels
Anglais, français, allemand, espagnol, portugais, russe, chinois, japonais
5 nm
De 200 à 650 nm
Alimentation, câble USB, housse de protection, logiciel amp; manuel
2,5 à 4,0 s
0,67 x 0,07 mm
0,3 à 2 μl
Windows 7, 8, 10 (32 amp; 64 bit) ; OS X, iOS ; Android OS
4,5 kg
0,1 à 150 A
Matrice CCD à 3 648 éléments
20 x 20 x 12 cm
Flash au xénon
90/250 V
Acides nucléiques, UV protéiques, dosages protéiques, cinétique, OD600, longueur d’onde, balayage d’onde, courbe d’étalonnage, rapport d’absorbance, concentration, personnalisé
5 à 7 500 ng/mu;l
1
NPOS sous Linux
lt; 2 % à 240 nm à l’aide de NaI
±1,5 nm
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Prestations de service
Usage exclusivement réservé à la recherche