Learn More
Sartorius Balance de précision haute capacité Cubis™ II, interface utilisateur MCE
La balance de précision haute capacité Cubis™ II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables
Marque:  Sartorius MCE20201S0-S00
6239.55 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21987" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 16.15000kg
Code produit. 16283252
  • 7040.00€ / 1 unité
Expédition estimée: 24-07-2024
Description
ulliSystème de pesage monolithique/liliCapteurs climatiques intégrés/liliSupports pour échantillon individuels/liliFonctionnement sans erreur/liliFlux de travail QApp individuels/liliMise à niveau automatique motorisée/liliIntégrité complète des données de bout en bout/liliConforme à la norme 21 CFR partie 11/liliAudit Trail intégré/liliGestion des utilisateurs à la pointe de la technologie/liliExcellent service d’assistance/liliCentre d’état intégré/liliFonctions de service intégrées/liliMaintenance préventive conformément aux normes agréées/liliFonctionnement à écran tactile TFT avec une interface utilisateur lisible et facile à utiliser/liliEnsemble de base d’applications de pesage essentielles installées en usine/liliFonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IRbr /(pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)/li/ul
Prestations de service
Garantie 10 ans
Spécification
Spécification
2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USP C, connexion RS232 de 1 à 9 broches, 1 port Ethernet
Écran tactile TFT
Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine, logiciel QP99
Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium
±20 mg
Balance de précision haute capacité
412 mm
126/159 mm
120/240 V
50/60 Hz
20 200 g
0,1 g
±60 mg
Sans pare-vent
1,5 sec
10 ans
400 mm
15,8-17,1 kg
100/240 V ± 10 %