Learn More
BINDER™ Chambre de séchage sous vide de série VDL pour solvants inflammables
Les chambres de sécurité de séchage à vide de série VDL assurent une sécurité maximale lors du séchage des solvants organiques et portent le marquage GS comme référence.
Marque:  BINDER™ 9630-0010
13570.54 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 104.00000kg
Code produit. 16659322
  • 17730.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-06-2024
Description
  • Plage de températures : +9°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à +110°C
  • Conformité ATEX pour les unités : EX II 2/3/- G IIB T3 Gb/Gc/- X
  • Contrôleur tactile intuitif avec affichage graphique de la pression et de la température
  • Contrôle du séchage commandé par programme avec ventilation automatique à la fin du processus
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
  • Dispositif de contrôle de la pression pour le chauffage activé à partir de < 100 mbar
  • 2 racks d’expansion en aluminium, peuvent être positionnés sur mesure
  • Connexion universelle pour la ventilation à l’air ambiant ou au gaz inerte
  • Port d’accès universel DN 16 - Pour l’introduction d’appareils de mesure externes
  • Panneau de sécurité en verre incassable, monté sur ressort
  • Large fenêtre d’observation
  • Interface d’ordinateur : Ethernet
Spécification
Spécification
1.9 cu. ft.
VDL056-230 V, standard, série VDL - Chambres de séchage sous vide pour solvants inflammables, 55 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
10°C à 110°C
Écran tactile TFT
VDL056-230 V
NEMA 5-20P
400 x 343 x 400 mm
104 kg
1,4 kW
50/60 Hz
Acier inoxydable
55 l
Étuves de séchage
Acier inoxydable
2 std./5 max.
Da 0 a 1100 mbar
638 x 679 x 837 mm
200 V
6,1 A
Promotions
Prestations de service