missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Productainer™ 3D BioProcess Container (BPC), Aegis5-14 film, two ports, MPCs

Used to package, store, and transport media, buffers, water for injection (WFI), process liquids, and biological products

Marque:  Thermo Scientific™ SH3096402

Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16831946

  • 194.32€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-12-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

  • Les récipients pour bioprocédés (BPC) Thermo Scientific Productainer 3D sont utilisés pour conditionner, stocker et transporter des milieux, des tampons, de l’eau pour injection (WFI), des liquides de traitement et des produits biologiques. Les BPC Productainer sont fabriqués avec un film moulé multicouche Aegis5-14 monobloc fabriqué dans une salle blanche appliquant les BPFa.
  • Nos sachets Productainer BPC sont adaptés à un large éventail d’applications de biotraitement. Pour une adaptation, une forme et une fonction optimales, les BPC Productainer peuvent être personnalisés à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants de l’industrie.
  • Film optimisé pour la flexibilité et la longévité : meilleure résistance aux contraintes, plus grande résistance à la perforation et propriétés barrière physiques accrues pour garantir la stabilité du contenu
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Conception à tubes carrés avec orifices en polyéthylène situés sur le dessus du BPC pour faciliter l’accès
  • Solution alternative ergonomique et compacte aux bonbonnes à paroi rigide et réservoirs en acier
  • Personnalisables à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants qualifiés du secteur
  • Prélèvement—Collecte et stockage de produits en vrac provenant de bioréacteurs
  • Stockage—Stockage stérile de milieux, tampons et solutions intermédiaires de procédés
  • Séparation—Alimentation et réception de liquides stériles du système de séparation
  • Purification—Alimentation en tampon du système de purification, collecte et stockage des fractions
  • Remplissage—Réservoir stérile pour systèmes de remplissage
  • Transport et expédition—Liquides stériles en vrac, tampons, milieux et solutions intermédiaires de procédés au sein des installations et entre celles-ci
Spécification

Spécification

100 L
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions