Learn More
Thermo Scientific™ Productainer™ BioProcess Container (BPC), 50 L with 2 Top Ports, 3D Single-Use
Utilisez ces sachets BPC avec 2 ports supérieurs. Stockez et transportez 50 à 200 l de milieux, de tampons, d’eau pour injection, de liquides de traitement et de produits biologiques.
Marque: Thermo Scientific™ SH30649.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg
Description
En utilisant le sachet BPC Thermo Scientific™ Labtainer™ avec 2 ports supérieurs, emballez, stockez et transportez des volumes de 50 à 200 L de milieux, tampons, eau pour injection, liquides de processus et produits biologiques.
Les BPC Productainer sont fabriqués à partir de notre film moulé multicouche Thermo Scientific CX5-14 monobloc produit dans une salle blanche appliquant les BPFa. Nos sachets Productainer BPC sont adaptés à un large éventail d’applications de biotraitement. Pour un ajustement, une forme et une fonction optimaux, les Productainer BPC peuvent être personnalisés à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants du secteur.Points clés :
- Trois tailles : 50, 100 et 200 L
- Film optimisé pour la flexibilité et la longévité : meilleure résistance aux contraintes, plus grande résistance à la perforation et propriétés physiques accrues pour garantir la stabilité du contenu
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Conception à tubes carrés avec orifices en polyéthylène situés sur le dessus du BPC pour faciliter l’accès
- Solution alternative ergonomique et compacte aux bonbonnes à paroi rigide et réservoirs en acier
- Personnalisables à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants qualifiés du secteur
Recommandé dans les cas suivants :
Prélèvement - Collecte et stockage de produits en vrac provenant de bioréacteurs
Stockage - Stockage stérile de milieux, tampons et solutions intermédiaires de procédés
Séparation - Alimentation et réception de liquides stériles des systèmes de séparation
Purification - Alimentation en tampon du système de purification, collecte et stockage des fractions
Remplissage - Réservoir stérile pour systèmes de remplissage
Transport et expédition - Liquides stériles en vrac, tampons, milieux et solutions intermédiaires de procédés au sein des installations et entre celles-ci
Spécification
CX5-14 | |
SV50076.02 | |
Les boîtes sont placées dans des cartons solides avec identification du produit et du lot | |
Stérilisation par rayons | |
Ligne 2.Corps MPC, tubulure en polycarbonate :C-Flex, longueur :45,7 cm (18 po), dia. int. x dia. ext. :9,5 x 15,9 mm (0,38 x 0,63 po) | |
Moins de ressources utilisées et moins de déchets |
Ports supérieurs : 2 x 0,38 po | |
Polyéthylène | |
Conditionnés et scellés en deux couches externes indépendantes dans la zone de Classe 10 000 / ISO Classe 7 | |
Ligne 1.Insert MPC, polycarbonate, tubulure :C-Flex, longueur :45,7 cm (18 po), dia. int. x dia. ext. :9,5 x 15,9 mm (0,38 x 0,63 po) | |
Productainer™ |