Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Housses de siège blanches personnelles
Housses de siège à distribution individuelle pour toilettes où l’hygiène est de valeur maximale. Les housses de siège blanches personnelles Kimberly-Clark™ Professional sont des housses jetables qui ajoutent une protection et aident à arrêter la propagation des germes.
Marque: Kimberly-Clark Professional™
184.89 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22916" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Idéal pour les zones où des niveaux d’hygiène maximum sont requis
- Blanc
- Feuilles à distribution individuelle
- Peut être rincé après utilisation
Spécification
Recharge de housse de siège personnelle | |
38,1 cm | |
Blanc | |
Pliage à plat | |
1500/boîte |
45,7 cm | |
Fibre vierge | |
45,7 x 38,1 cm | |
Idéales pour les toilettes à haute hygiène, conçues pour fournir une protection supplémentaire tout en évitant la propagation des germes, ajoutez une amélioration et une commodité appréciées à n’importe quelle toilette | |
1 pli |