Learn More
Nitritex™ Gants en latex Sensa XP™
Code produit. 12705785
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 12705785
Marque: Nitritex™ PSXP202M
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Haute résistance et excellente sensibilité. Les gants en latex Nitritex™ Profile Sensa XP™ sont des gants d’examen non poudrés très longs, qui mesurent 300 mm/12 pouces, offrant une couverture supplémentaire au-delà du poignet. Certifié conforme aux normes médicales et EPI de catégorie I et 3.
  • Le latex de caoutchouc naturel offre une résistance exceptionnelle, tout en offrant une excellente sensibilité
  • Les gants ambidextres longueur mi-bras mesurent 300 mm pour une couverture accrue
  • Manchette ourlée pour faciliter l’enfilage et la stabilité sur le bras
  • Offre une meilleure préhension avec une surface texturée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 455, EN 374 ; NQA 1,5
Classification EPI de catégorie III, dispositif médical de classe I
Couleur Naturel
Jetable Oui
Finition externe Entièrement texturés
Hand Ambidextres
Matériau Latex
Poudré Sans poudre
Dimensions M
Stérilité Non stérile
Type de manchette de gant À bord roulé
Type d’emballage Distributeur
Quantité 100/paquet
Longueur (impériale) de la manchette 12 in
Longueur (métrique) de la manchette 300 mm