Learn More
Liebherr™ Congélateur à air forcé ProfiLine, pour usage professionnel
Stockage sécurisé en température négative , durable et ultra économe en énergie pour les produits non thermosensibles; Le congélateur professionnel Liebherr™ est conçu pour les applications générales. Vous pouvez compter sur la qualité de fabrication Liebherr.
Marque: Liebherr™ GGPV 6570
Informations supplémentaires : Poids : 130.00000kg
Description
- Congélateur professionnel à usage général
- Plage de température -10 / -26 °C, classe L1
- Classe climatique (directive énergétique) : 5
- Système de refroidissement ventilé (dégivrage automatique) : extérieur et intérieur en acier inoxydable
- Réfrigérant R 290, puissance de raccordement 4,0 A, 220-240 V/50/1-ph
- Affichage numérique de la température externe
- Porte à fermeture automatique à <90° ; et serrure mécanique
Spécification
601 L | |
Acier inoxydable | |
215 × 70 × 83 cm (H × L × P) | |
155 cm | |
220/240 V | |
R290 |
-10°C à -35°C | |
GGPV6570X | |
65 cm | |
51 cm | |
50/60 Hz |