Learn More
Liebherr™ Congélateur à air forcé ProfiLine, pour usage professionnel
Code produit. 12557056 Tous les produits Liebherr Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
601 L
1427 L
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 12557056
Marque: Liebherr™ GGPV 6570
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Stockage sécurisé en température négative , durable et ultra économe en énergie pour les produits non thermosensibles; Le congélateur professionnel Liebherr™ est conçu pour les applications générales. Vous pouvez compter sur la qualité de fabrication Liebherr.
  • Congélateur professionnel à usage général
  • Plage de température -10 / -26 °C, classe L1
  • Classe climatique (directive énergétique) : 5
  • Système de refroidissement ventilé (dégivrage automatique) : extérieur et intérieur en acier inoxydable
  • Réfrigérant R 290, puissance de raccordement 4,0 A, 220-240 V/50/1-ph
  • Affichage numérique de la température externe
  • Porte à fermeture automatique à <90° ; et serrure mécanique
Spécification
Capacité (métrique) 601 L
Gamme de températures -10°C à -35°C
Couleur Acier inoxydable
Modèle GGPV6570X
Dimensions (L x l x H) extérieures 215 × 70 × 83 cm (H × L × P)
Profondeur (métrique) intérieure 65 cm
Hauteur (métrique) intérieure 155 cm
Largeur (métrique) intérieure 51 cm
Tension 220/240 V
Fréquence 50/60 Hz
Réfrigérant R290