Learn More
Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR System + Plastics Packages, 1 x 96-well
The ProFlex PCR System combines the reliability and performance you’ve come to expect from Applied Biosystems instruments with the flexible configuration and control features that adapt to your research needs.
Marque:  Applied Biosystems™ A41184
6435.00 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "22834" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.26000kg
Code produit. 17173169
  • 11700.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-06-2024
Description
The ProFlex PCR System combines the reliability and performance you’ve come to expect from Applied Biosystems instruments with the flexible configuration and control features that adapt to your research needs. This package includes a system plus plastics (MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps or MicroAmp EnduraPlates and MicroAmp Clear Adhesive Films).
  • Échangez le bloc à 96 puits de 0,2 ml avec un autre type de bloc en cas d’évolution de vos besoins de débit
  • d’accéder au système à distance (et de manière pratique) via une application mobile
  • de programmer l’instrument en quelques secondes via une interface à écran tactile simple d’utilisation
  • de simuler votre ancien instrument avec les modes de simulation thermique
  • Optimisez rapidement et efficacement votre PCR avec des blocs VeriFlex plus efficaces qu’un gradient
  • Optimisé pour les performances avec les instruments Applied Biosystems
  • Certifiés sans inhibiteurs d’ADN, de RNAse et de PCR avec des tests d’échantillonnage en cours de traitement
  • Fabriqués selon la norme ANSI / SBS, adaptés aux laboratoires à haut débit et à la manipulation robotique
  • Excellente stabilité mécanique et planéité pour répondre aux exigences des flux de travaux complets
Spécification
Spécification
± 0,25°C (35°C à 99,9°C)
Protocoles manuels
Rapide, standard
96 puits, 0,2 ml
Écran tactile TFT LCD couleur de 8,4 pouces
Garantie limitée
USB, WiFi, Cloud, Ethernet
Includes 5 x MicroAmp EnduraPlate Optical 96-well Clear Reaction Plates with Barcode (100 plates total)
Bloc VeriFlex 6 zones à 96 puits
• Système de PCR ProFlex 1 x 96 puits
• 5 plaques de réaction transparentes à 96 puits MicroAmp EnduraPlate Optical avec code-barres (100 plaques au total)
• 1 film adhésif transparent MicroAmp (100 films)
< 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C)
56,5 x 33 x 27,2 cm (22 x 13 x 10,6 in)
100 à 240 V
Système de PCR
0 à 100°C
6°C/s (bloc), 4,4°C/s (échantillon)
18,8 kg (41 lb)