Learn More
Ansell™ Gants bleus en latex de caoutchouc naturel série 87-315 proFood™
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Conditionnement:
12 paires
Description
- 100 % latex pur
Applications :
- Transformation de la volaille
- Transformation du bœuf et du porc
- Transformation du poisson
- Traitement des fruits et légumes
Spécification
Spécification
| Matériau arrière | Latex de caoutchouc |
| Matériau de la manchette | Latex de caoutchouc naturel |
| Applications | Industrial |
| Coating Material | Latex de caoutchouc naturel |
| Couleur | Blue |
| Latex Free | No |
| Matériau | Rubber Latex |
| Type de produit | Gants |
| Dimensions | 7 |
| Épaisseur (métrique) | 0,4 mm |
| Afficher plus |