Learn More
Ansell™ Gants de protection en nitrile bleus VersaTouch™ série 92-465
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6,5/7
7,5/8
8,5 à 9
9,5/10
Conditionnement:
100 paires
100 pièces
Description
- Gants résistants aux éclaboussures à usage unique
- Finition texturée sur les bouts doigts. Préhension améliorée
- Sans caoutchouc naturel
- Adaptés aux applications impliquant un contact avec toutes les denrées alimentaires grasses
- Bonne résistance aux graisses animales par rapport au PVC ou au caoutchouc naturel
- Non poudrés
- Aucun risque de contamination des denrées alimentaires par la fécule de maïs utilisée pour poudrer les gants
Applications :
- Toutes les étapes finales de transformation de la viande ou du poisson
- Chambres à environnement contrôlé
- Repas préparés
- Transformation de produits laitiers
- Restauration
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 420:2003 + I1:2009 et EN 374:2003 |
| Accelerator Free | No |
| Applications | Industrial |
| AQL | 1.5 |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Single-use |
| Finition externe | No Texture |
| Latex Free | Yes |
| Matériau | Nitrile |
| Poudré | Sans poudre |
| Afficher plus |