Learn More
Sartorius Pipeteurs mécaniques monocanal à volume fixe PROLINE™ Plus
Tous les produits Sartorius Produits
Code nomenclature Nacres: NB.01
Click to view available options
Précision:
0.3 %, 0.15
0.3 %, 0.2
0.4 %, 0.2
0.5 %, 0.3
0.6 %, 0.2
0.6 %, 0.5
0.8 %, 0.8
1,3%, 1,20
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Rouge
Vert
Volume (métrique):
5 μl
10 μL
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μl
2000 μl
5000 μl
10 ml
Modèle:
F10
F2
F5
Fixe 10 μl
Fixe 100 μl
Fixe 1 000 μl
Fixe 20 μl
Fixe 200 μl
Fixe 25 μl
Fixe 250 μl
Fixe 5 μl
Fixe 50 μl
Fixe 500 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pipetage de haute qualité, pressions légères requises pour offrir une expérience agréable. Le Proline Plus couvre la plage complète de 0,1 μl à 10 ml, ce qui le rend adapté à un large éventail d’applications de laboratoire quotidiennes.
- Entièrement autoclavables
- Résistance élevée aux produits chimiques et aux UV
- Paramètre de volume ajustable avec déclic
- Conviennent aux gauchers et aux droitiers
- Compatibles avec une vaste gamme de pointes
- Compatibles avec les tubes de laboratoire les plus couramment utilisés en raison du col éjecteur de pointes fines
- Le filtre Safe-Cone empêche la contamination et l’altération du pipeteur
- Codage couleur de la gamme de volumes pour une sélection facile du pipeteur et de la pointe
- Nettoyage aisé : uniquement 2-3 pièces à démonter
Certifications
Marquage CE
Garantie
2 ans
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
Précision | 0.4 %, 0.2 |
Certifications/Conformité | CE |
Pointes compatibles | Pointe Optifit 200 μl, 350 μl, pointe à filtre 200 μl et 300 μl SafetySpace™ |
Autoclavable | Autoclavable |
Couleur | Jaune |
Jetable | Reusable |
À utiliser avec | Pointe Optifit de 200 μl, 350 μl, pointe à filtre SafetySpaceμ de 200 μl et 300 ™l |
Matériau | Polypropylene |
Modèle | Fixe 200 μl |
Nombre de canaux | 1 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius Pipeteurs mécaniques monocanal à volume fixe PROLINE™ Plus >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu