Learn More
Propan-1-ol, extra pur, SLR, Fisher Chemical
43.65€ - 520.00€
Identifiants chimiques
CAS | 71-23-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 60.10 |
Numéro MDL | MFCD00002941 |
Clé InChI | BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol |
CID PubChem | 1031 |
ChEBI | CHEBI:28831 |
Nom IUPAC | propan-1-ol |
SMILES | CCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10254060
|
Fisher Chemical
P/7480/08 |
500 mL | Flacon en verre ambré |
43.65€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10192100
|
Fisher Chemical
P/7480/17 |
2.5 l | Flacon en verre ambré |
104.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10112110
|
Fisher Chemical
P/7480/21 |
5 L | Boîte métallique |
156.00€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10010320
|
Fisher Chemical
P/7480/25 |
25 L | Boîte métallique | ||||||
Description
Identifiants chimiques
71-23-8 | |
60.10 | |
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N | |
1031 | |
propan-1-ol |
C3H8O | |
MFCD00002941 | |
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol | |
CHEBI:28831 | |
CCCO |
Spécification
7 | |
71-23-8 | |
97°C | |
C3H8O | |
25mbar at 20°C | |
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol | |
CCCO | |
60.10 | |
CHEBI:28831 |
-127°C | |
Incolore | |
Liquide | |
MFCD00002941 | |
2.2 mPaS at 20°C | |
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N | |
propan-1-ol | |
1031 | |
60.1g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 1-Propanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.