Learn More
Propazine-D7, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Description
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
- Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
- Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
- Assistance technique gratuite par des experts
Especificaciones
Especificaciones
| Conditionnement | Bouteille en verre |
| CAS | 1655498-05-7 |
| Forme physique | Cristalline |
| Formule moléculaire | C9D7H9ClN5 |
| Industry Type | Herbicides |
| Poids moléculaire (g/mol) | 236.75 |
| Quantité | 10 mg |
| Qualité | Étalon analytique |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido