Learn More
Acide propiolique, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021066
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
471-25-0
C3H2O2
70.05
MFCD00004360
UORVCLMRJXCDCP-UHFFFAOYSA-N
propiolic acid, 2-propynoic acid, propynoic acid, propargylic acid, acetylenecarboxylic acid, carboxyacetylene, propiolic acidd, propiolicacid, unii-p2qw39g9lz, propynoate
10110
CHEBI:33199
prop-2-ynoic acid
OC(=O)C#C
471-25-0
C3H2O2
70.05
MFCD00004360
UORVCLMRJXCDCP-UHFFFAOYSA-N
propiolic acid, 2-propynoic acid, propynoic acid, propargylic acid, acetylenecarboxylic acid, carboxyacetylene, propiolic acidd, propiolicacid, unii-p2qw39g9lz, propynoate
10110
CHEBI:33199
prop-2-ynoic acid
OC(=O)C#C
Propiolic acid is a reagent used in the preparation of transition metal complexes, haloalkyl propiolates and halopropenoates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide propiolique est un réactif utilisé dans la préparation de complexes métalliques de transition, d’haloalkylpropiolates et d’halopropénoates.
Solubilité
Miscible avec l’eau, l’éther, l’éthanol et le chloroforme.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Propiolic acid
Point de fusion 18°C
Densité 1.136
Point d’ébullition 102°C (200 mmHg)
Point d’éclair 58°C (136°F)
Indice de réfraction 1.433
Quantité 5 g
Numéro UN UN2920
Beilstein 878176
Merck Index 14,7824
Informations sur la solubilité Miscible with water,ether,ethanol and chloroform.
Poids de la formule 70.05
Pourcentage de pureté ≥98%