Learn More
Propionitrile, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737250
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
107-12-0
C3H5N
55.08
MFCD00001948
FVSKHRXBFJPNKK-UHFFFAOYSA-N
propionitrile, ethyl cyanide, propiononitrile, cyanoethane, propylnitrile, propionic nitrile, ether cyanatus, hydrocyanic ether, ethylkyanid, propannitril
7854
CHEBI:26307
propanenitrile
CCC#N
107-12-0
C3H5N
55.08
MFCD00001948
FVSKHRXBFJPNKK-UHFFFAOYSA-N
propionitrile, ethyl cyanide, propiononitrile, cyanoethane, propylnitrile, propionic nitrile, ether cyanatus, hydrocyanic ether, ethylkyanid, propannitril
7854
CHEBI:26307
propanenitrile
CCC#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Propionitrile
Point de fusion -93.0°C
Densité 0.7700g/mL
Point d’ébullition 97.0°C
Point d’éclair 6°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5CN
Indice de réfraction 1.3650 to 1.3670
Quantité 100 mL
Beilstein 02,245
Merck Index 15,7941
Gravité spécifique 0.77
Informations sur la solubilité Solubility in water: 99.4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether, dmf, acetone,, benzene and dichloroethylen
Viscosité 0.44 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 55.08
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Propionitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.