missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Propylene Glycol (1,2 Propanediol), ACS/USP/NF, Greenfield

Code produit. p-200113483
Click to view available options
Conditionnement:
4x1 Gallon Case
4x4L Case
Conditionnement:
15.14L
16L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 30286174

Marque: Pharmco 369000000CS4L

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Identifiants chimiques

CAS 57-55-6

Spécification

Nom chimique ou matériau Propylene Glycol (1,2 Propanediol), ACS/USP/NF
Qualité ACS
Conditionnement 4x4L Case
pH Liquid
Quantité 4x4L Case
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis