Learn More
Invitrogen™ Kit d’immunoessai fractalkine humain ProQuantum™
Le kit d’immunoessai Invitrogen™ ProQuantum™ mesure les protéines sans étapes de lavage, faible consommation d’échantillons, haute sensibilité et large plage dynamique sur un instrument qPCR
748.00€ - 3350.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | P78423 |
---|---|
Plage de dosage | 0,0064 à 500 pg/ml |
Sensibilité du dosage | <0,005 pg/ml |
Méthode de détection | Taqman™ PCR en temps réel |
Format du kit d’immunoessai | Immunodosage basé sur la proximité |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15920473
|
Invitrogen™
A35582 |
96 tests |
748.00€
96 réactions |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17193099
|
Invitrogen™
A355825 |
5 x 96 tests |
3350.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Haute sensibilité : Détecte les niveaux faibles de protéines avec une sensibilité supérieure aux méthodes traditionnelles comme ELISA
- Faible consommation d’échantillons : Utilisez 2 à 5 μ l d’échantillon (p. ex., 2 μl contre 75 μl pour les puits tripliqués avec d’autres méthodes)
- Flux de travaux rapide et facile : Pas d’étapes de lavage, 2 heures de l’échantillon à la réponse
- Large plage dynamique : 5 journaux minimisent les dilutions d’échantillons pour respecter l’échelle
- Aucun instrument propriétaire à acheter : Fonctionne sur n’importe quel instrument PCR en temps réel
- Logiciel ProQuantum disponible : Analyse robuste des données et comparaison statistique par groupe
Spécification
P78423 | |
<0,005 pg/ml | |
Immunodosage basé sur la proximité | |
Humaine | |
Instruments qPCR | |
ABCD-3 ; C3Xkine ; CXC3 ; CXC3C ; NTN ; NTT ; SCYD1 ; fractalkine ; neurotactine | |
Conjugat A d’anticorps, Conjugué d’anticorps B, Tampon de dilution de conjugat d’anticorps, Tampon de dilution de dosage, Ligase, Master Mix, Étalon | |
RUO | |
Congelé à -20 °C | |
30 min |
0,0064 à 500 pg/ml | |
Taqman™ PCR en temps réel | |
ProQuantum | |
Analyse quantitative des protéines | |
6376 | |
1 h | |
FAM ™ | |
Sérum, 2 à 5 μl ; surnageant, 2 à 5 μl ; plasma, 2 à 5 μl | |
Humaine | |
2 h |