Learn More
Invitrogen™ Kit d’immunoessai fractalkine humain ProQuantum™
Le kit d’immunoessai Invitrogen™ ProQuantum™ mesure les protéines sans étapes de lavage, faible consommation d’échantillons, haute sensibilité et large plage dynamique sur un instrument qPCR
Marque:  Invitrogen™ A35582
498.69 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.22720kg
Code produit. 15920473
  • 748.00€ / 96 réactions
En stock
Description
  • Haute sensibilité : Détecte les niveaux faibles de protéines avec une sensibilité supérieure aux méthodes traditionnelles comme ELISA
  • Faible consommation d’échantillons : Utilisez 2 à 5 μ l d’échantillon (p. ex., 2 μl contre 75 μl pour les puits tripliqués avec d’autres méthodes)
  • Flux de travaux rapide et facile : Pas d’étapes de lavage, 2 heures de l’échantillon à la réponse
  • Large plage dynamique : 5 journaux minimisent les dilutions d’échantillons pour respecter l’échelle
  • Aucun instrument propriétaire à acheter : Fonctionne sur n’importe quel instrument PCR en temps réel
  • Logiciel ProQuantum disponible : Analyse robuste des données et comparaison statistique par groupe
Spécification
Spécification
P78423
<0,005 pg/ml
Immunodosage basé sur la proximité
Humaine
Instruments qPCR
ABCD-3 ; C3Xkine ; CXC3 ; CXC3C ; NTN ; NTT ; SCYD1 ; fractalkine ; neurotactine
Conjugat A d’anticorps, Conjugué d’anticorps B, Tampon de dilution de conjugat d’anticorps, Tampon de dilution de dosage, Ligase, Master Mix, Étalon
96 tests
Sérum, 2 à 5 μl ; surnageant, 2 à 5 μl ; plasma, 2 à 5 μl
Humaine
2 h
0,0064 à 500 pg/ml
Taqman™ PCR en temps réel
ProQuantum
Analyse quantitative des protéines
6376
1 h
FAM ™
RUO
Congelé à -20 °C
30 min