Learn More
Invitrogen™ Kit d’immunoessai ProQuantum™ Human IL-3
Le kit d’immunoessai Invitrogen™ ProQuantum™ mesure les protéines sans étapes de lavage, faible consommation d’échantillons, haute sensibilité et large plage dynamique sur un instrument qPCR
Marque: Invitrogen™ A35586
Informations supplémentaires : Poids : 0.22720kg
Description
- Haute sensibilité : Détecte les niveaux faibles de protéines avec une sensibilité supérieure aux méthodes traditionnelles comme ELISA
- Faible consommation d’échantillons : Utilisez 2 à 5 µ l d’échantillon (p. ex., 2 μl contre 75 μl pour les puits tripliqués avec d’autres méthodes)
- Flux de travaux rapide et facile : Pas d’étapes de lavage, 2 heures de l’échantillon à la réponse
- Large plage dynamique : 5 journaux minimisent les dilutions d’échantillons pour respecter l’échelle
- Aucun instrument propriétaire à acheter : Fonctionne sur n’importe quel instrument PCR en temps réel
- Logiciel ProQuantum disponible : Analyse robuste des données et comparaison statistique par groupe
Spécification
P08700 | |
<0,01 pg/ml | |
Immunodosage basé sur la proximité | |
Humaine | |
Instruments qPCR | |
IL-3 ; MCGF ; MULTI-CSF | |
Étalon, Master Mix, Ligase, Tampon de dilution de dosage, Tampon de dilution de conjugat d’anticorps, Conjugué d’anticorps B, Conjugat A d’anticorps | |
96 tests | |
Sérum, 2 à 5 μl ; surnageant, 2 à 5 μl ; plasma, 2 à 5 μl | |
Humaine | |
2 h |
0,0128 à 5000 pg/ml | |
Taqman™ PCR en temps réel | |
ProQuantum | |
Analyse quantitative des protéines | |
3562 | |
1 h | |
FAM ™ | |
RUO | |
Congelé à -20 °C | |
30 min |