Learn More
Contec™ Lingettes pré-saturées non tissées PROSAT™
Utilisez ces lingettes pour nettoyer les paillasses avec hotte à flux laminaire, la surface des salles blanches et les équipements.Les lingettes présaturées non tissées Contec™ PROSAT™ offrent des niveaux de saturation de solvant ou de désinfectant spécifiques selon l’utilisation faite.
Marque: Contec™ PSPP0039
Informations supplémentaires : CAS : 67-63-0 Poids : 12.89700kg Transport : UN number : 3175 Chem class : 4.1 Pack group : II
Description
Utilisez ces lingettes pour nettoyer les paillasses avec hotte à flux laminaire, la surface des salles blanches et les équipements.Les lingettes présaturées non tissées Contec™ PROSAT™ offrent des niveaux de saturation de solvant ou de désinfectant spécifiques selon l’utilisation faite.
- Support de lingette conçu pour l’application
- Compatibles avec les environnements ISO classe 5 (norme fédérale 209E classe 100 / M3.5)
- Parfaites pour essuyer les instruments avant leur passage
- Fabriquées en PP fondu-soufflé ou en cellulose / polyester
- Efficaces et pratiques pour nettoyer les outils de traitement et autres équipements
- Choisissez les lingettes 100 % polyester lacé par filage pour une meilleure propreté, les lingettes en PP fondu-soufflé pour une résistance accrue ou les lingettes en cellulose / polyester hydrolié économiques
- Le mélange de solvants répond aux spécifications de la SEMI relatives aux métaux et contaminants
Spécification
PROSAT&trade ; Lingettes pré-saturées | |
28 cm | |
23 cm | |
Classe ISO 5 | |
Pour les surfaces intérieures des outils de traitement, la préparation des surfaces, les procédés de fabrication | |
1800 Lingettes/Carton | |
Non stérile |
11 in | |
11 in | |
Polypropylène | |
11 x 9 in (28 x 23 cm) | |
Outils de traitement et autres équipements | |
70% IPA/ 30% DI Water |
Sécurité et traitement
- contec prosat MBPP 70/30 IPA & DI water
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: propan-2-ol