Description
- Vêtements de protection chimique, catégorie III, type 5 et 6
- EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive)
- Traitement antistatique (EN 1149-5) sur l’intérieur
- Coutures externes cousues
- Fermeture éclair en nylon avec rabat
- Disponible en bleu du S au XXXL (également disponible en blanc).
- Capuche à 2 pièces.
- Capuche, poignets, taille et chevilles avec élastique
Spécification
Spécification
| Type de produit | Combinaison à capuche |
| Dimensions | XXXL |
| Matériau | Tissu SMS |
| Couleur | Bleu |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Élastique |
| Type de goulot | Capuche |
| Type de bouchon | Fermeture à glissière avec rabat-tempête |
| Type de couture | Piqué |
| Type de protection | Catégorie III, Type 5 et 6 |
| Afficher plus |
L’utilisateur doit procéder à l’évaluation des risques afin de déterminer la protection requise.