missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Prostate Specific Acid Phosphatase Monoclonal Antibody (690017)
GREENER_CHOICE

Code produit 30534845
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30534845 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30534845 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA561642

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.

ACPP is an enzyme which catalyzes the conversion of orthophosphoric monoester to alcohol and orthophosphate. It is synthesized under androgen regulation and is secreted by the epithelial cells of the prostate gland.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Prostate Specific Acid Phosphatase
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 690017
Concentration 0.5 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 5% trehalose and no preservative
Expression ACP3
Numéro d’ordre du gène P15309
Alias de gène 5'-NT; 5'-nucleotidase; A030005E02Rik; acid phosphatase, prostate; ACP3; ACP-3; Acpp; Acpp11; EC 3.1.3.2; Ecto-5'-nucleotidase; fluoride-resistant acid phosphatase; FRAP; Lap; lysosomal acid phosphatase; PAP; PAPf39; Ppal; PPAP; prostate acid phosphatase; Prostatic acid phosphatase; prostatic acid phosphatase (rPAP); prostatic acid phosphotase; RNACPP11; Thiamine monophosphatase; TMPase
Symboles de gène(s) ACP3
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Prostatic Acid Phosphatase/ACPP, Lys33-Gln379.
Méthode de purification Protein A/G
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 55
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Lyophilized
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.