Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC ProSwift™ RP-4H.
Réalisez des séparations de protéines à des vitesses linéaires élevées grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-4H.
822.27€ - 922.58€
Spécification
Chimie pour les colonnes | Phényl |
---|---|
Format de colonne | Colonne analytique |
Diamètre (métrique) | 1 mm |
À utiliser avec | LC-MS |
Granulométrie | Monolithique |
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11331893
|
Thermo Scientific™
066640 |
Monolithique | 1 mm | 250 mm |
922.58€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11301733
|
Thermo Scientific™
069477 |
Monolithique | 1 mm | 50 mm |
822.27€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Réalisez des séparations de protéines à des vitesses linéaires élevées grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-4H. Ces colonnes monolithiques pour phase inverse offrent la puissance de résolution exceptionnelle des milieux analytiques non poreux associée à des séparations et des analyses plus rapides qu’avec d’autres colonnes à base de microbilles. Les colonnes monolithiques polymériques ProSwift avec tubulure PEEK™ permettent d’obtenir une longue durée de vie de la colonne, une excellente reproductibilité, même après des centaines d’analyses, et une stabilité sur une grande gamme de pH, offrant ainsi des capacités de lavage très rigoureuses (NaOH 1 M).
Chaque monolithe est une tige de polymère cylindrique unique contenant un réseau interconnecté et ininterrompu de canaux d’écoulement d’une taille de pores spécifique.
Dimensions de canal (H) moyen (perméabilité)
Ces canaux et les surfaces non poreuses du monolithe permettent d’obtenir des transferts de masse rapides pour des séparations de protéines haute résolution et rapides. La morphologie monolithique est à l’origine d’une faible perte de charge de fonctionnement, ce qui permet d’utiliser des vitesses linéaires plus élevées avec une perte minimale de résolution.
- Débits de fonctionnement en µl/min élevés, compatibles avec les applications LC-MS
- Haut débit et productivité accrue
- Excellente stabilité sur une large gamme de pH allant de 1 à 14
- Reproductibilité et robustesse exceptionnelles
- Capacité de charge élevée
- Séparations de protéines à haute vitesse
- Haute sensibilité pour la LC-MS
- Grande reproductibilité de colonne à colonne
- Durée de vie supérieure
Spécification
Phényl | |
1 mm | |
Monolithique | |
Monolithe | |
70°C | |
Monolithe | |
Phase inverse | |
Colonne analytique |
Colonne analytique | |
LC-MS | |
1 à 14 | |
La plupart des solvants organiques | |
Phényle (Ph) | |
PSDVB (polystyrène divinylbenzène) | |
Phase inverse | |
Bio-LC |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.