Learn More
Hirschmann™ Anneaux de protection pour cylindre en verre
Excellente protection contre le risque de bris pour les éprouvettes graduées si elles sont accidentellement renversées.
3.25€ - 6.65€
Spécification
Type de produit | Anneau de protection |
---|---|
Quantité | 5 Paquets |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11786524
|
Hirschmann™
8900060 |
14 mm |
3.25€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11796524
|
Hirschmann™
8900070 |
21 mm |
4.45€
5 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11786534
|
Hirschmann™
8900075 |
25 mm |
4.40€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11796534
|
Hirschmann™
8900080 |
29 mm |
5.30€
5 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11706544
|
Hirschmann™
8900086 |
39 mm |
5.15€
5 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11716544
|
Hirschmann™
8900090 |
54 mm |
6.65€
5 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Bague anti-choc polyéthylène PE• Pour éprouvette 10 à 1000mL
• Bague anti-choc
Spécification
Anneau de protection | |
5 Paquets |