Learn More
Hirschmann™ Anneaux de protection pour cylindre en verre
Excellente protection contre le risque de bris pour les éprouvettes graduées si elles sont accidentellement renversées.
Marque: Hirschmann™ 8900075
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Description
Bague anti-choc polyéthylène PE• Pour éprouvette 10 à 1000mL
• Bague anti-choc
Spécification
25 mm | |
Anneau de protection | |
5 Paquets |