Learn More
Cytiva Milieux protéine A Sepharose™ CL-4B
Pour la purification et le fractionnement de l’immunoglobuline. Le milieu Cytiva Protein A Sepharose™ CL-4B est également bien adapté à l’immunoprécipitation.
648.00€ - 18480.00€
Spécification
Capacité de liaison | 20°mg d’IgG humaine/ml |
---|---|
Concentration de ligand | 3 mg protéine A/ml de milieu |
Matrice | 4°% d’agarose réticulé |
Granulométrie | 90 μm |
pH | 2 à 10 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11554955
|
Cytiva
17-0963-02 |
500 mL |
18480.00€
500mL |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11514945
|
Cytiva
17-0780-01 |
1,5 g |
648.00€
1500mg |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11564955
|
Cytiva
17-0963-03 |
25 ml |
2473.00€
25mL |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Forte liaison à la région Fc de l’IgG
- Convient à la purification d’anticorps polyclonaux
- Haute capacité : 20 mg/ml d’IgG humaine
- Nettoyage en circuit fermé pour la stabilité du pH (CIP) : 2 à 10
- stable dans les tampons aqueux couramment utilisés, guanidine-HCl 6 M, urée 8 M
Spécification
20°mg d’IgG humaine/ml | |
4°% d’agarose réticulé | |
2 à 10 | |
Pour la purification et le fractionnement de l’immunoglobuline. Convient aux procédures d’immunoprécipitation. |
3 mg protéine A/ml de milieu | |
90 μm | |
2°C à 8°C | |
Protéine A native |