Learn More
Abeba™ Chaussures 2232 Protektor Line
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
missing translation for 'unitSize'
1 paire
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Cuir lisse
- Noir
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire résistant à la pénétration d’acier
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Antistatiques
- Doublure en cuir
- Double attache velcro
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 40 |
| Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane |
| Modèle | 2232 |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction