Learn More
Hamilton™ Colonnes HPLC pour l’échange d’anions PRP-X100 : PEEK Code produit.: 10564693
Expédition estimée: 16-12-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    967.00€
    910.00€ / 1 pièce
    Économisez 57.00€
    5% de réduction
Il en reste null
Ajouter au panier
Hamilton™ Colonnes HPLC pour l’échange d’anions PRP-X100 : PEEK
Code produit. p-51783
10 μm, 8 ml/min, 150 x 4,6 mm, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: SB.54
Click to view available options
Granulométrie:
5 μm
10 μm
Débit:
1 ml/min
8 ml/min
Format de colonne:
150 x 2,1 mm L x dia. int.
150 x 4,6 mm
150 x 4,6 mm L x D.I.
250 x 4,6 mm L x D.I.
Colonne analytique
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10564693
Marque: Hamilton™ 79354
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    967.00€
    910.00€ / 1 pièce
    Économisez 57.00€
    5% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 16-12-2025
Ajouter au panier
Il en reste null
Ajouter au panier
Conditionnement des colonnes polymériques pour la séparation des anions inorganiques et organiques de 10 à 500 ppm
Détermination facile des ions
  • Les colonnes de chromatographie d’échange d’ions PRP-X100 permettent de séparer facilement les ions inorganiques. Ces colonnes peuvent être utilisées avec les chromatographes d’échange d’ions ou HPLC existants pour déterminer facilement les anions dans presque n’importe quelle matrice d’échantillon y compris l’air, l’eau et les sols.
Mieux que les méthodes chimiques humides
  • La chromatographie d’échange d’ions réduit considérablement le prétraitement des échantillons et améliore la précision des résultats lors de l’utilisation de méthodes colorimétriques ou chimiques humides
Haute sensibilité
  • À utiliser pour séparer les ions à des concentrations de 1 ppm à 1 000 ppm sans suppression ou pour élaborer des techniques de préconcentration
Longue durée de vie de la colonne
  • Le support polymérique hautement inerte résiste aux attaques chimiques des solvants organiques et tampons aqueux (0-100 % aqueux ou organiques ; pH 1 à 13), ce qui prolonge efficacement la durée de vie de la colonne. Si les performances de la colonne se détériorent (élargissement des pics et perte de symétrie), le protocole de régénération rétablit généralement l’état d’origine de la chromatographie.
Analysez les anions difficiles comme les plus courants
  • Séparez facilement les anions difficiles tels que le cyanure, le borate et le silicate à un pH élevé (11,5). Le conditionnement polymérique est stable du pH 1 au pH 13, de sorte qu’une seule colonne peut être utilisée pour l’analyse des anions difficiles comme des anions plus courants.
Détection facile et éluants courants
  • La détection de la conductivité fonctionne par la mesure de la conductance accrue des ions d’échantillons d’élution par rapport à la conductance du fond
Spécification
Format de colonne 150 x 4,6 mm
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Débit 8 ml/min
À utiliser avec Analyse du fluorure, du carbonate, du chlorure, du nitrite, du bromure, du nitrate, du phosphate, du sulfate et d’autres ions
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 5000 psi (345 bar)
Compatibilité de phase mobile pH 1 à 13, aqueux de 0 à 100 %, modificateur organique
Granulométrie 10 μm
pH 1 à 13
Porosité 100 Å
Température 5°C à 60°C
Type d’USP L21
Phase stationnaire PRP-X100
Matériau de remplissage PSDVB/Triméthylammonium
Type de colonne Échange d’ions
Phase Échange d’ions
Matériau PEEK
Type Colonne
Nom du produit
Hamilton™ Colonnes HPLC pour l’échange d’anions PRP-X100 : PEEK >