Learn More
Invitrogen™ PRRS Virus ORF7 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Code produit 17230024 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17230024 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17230024 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA5117524
Rabbit Polyclonal Antibody
This antibody has been tested in direct-ELISA.
ORF7 is the nucleoprotein gene of porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV). The ORF7 encodes the nucleocapsid protein (N), the most abundant viral protein in virus-infected cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène PRRS Virus ORF7
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 2.15 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
Alias de gène ORF7
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant Porcine reproductive and respiratory syndrome virus Nucleocapsid protein (1-123aa).
Méthode de purification Protein G
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Virus
Contenu et stockage -20°C or -80°C if preferred
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG