missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PSAT1, Mouse anti-Human, Clone: 1C2, Abnova™

Code produit 16196206
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16196206 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16196206 Fournisseur Abnova Code fournisseur H00029968M01.100ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Sequence: GGAAAMEKLSSIKSQTIYEIIDNSQGFYVCPVEPQNRSKMNIPFRIGNAKGDDALEKRFLDKALELNMLSLKGHRSVGGIRASLYNAVTIEDVQKLAAFMKKFLEMHQL

Spécification

Antigène PSAT1
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 1C2
Conjugué Unconjugated
Formule In 1x PBS, pH 7.4
Expression phosphoserine aminotransferase 1
Numéro d’ordre du gène NM_058179
Alias de gène EPIP/MGC1460/PSA/PSAT
Symboles de gène(s) PSAT1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène PSAT1 (NP_478059, 262 a.a. ∼ 370 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 29968
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Type de produit Antibody
Isotype IgG2b κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.