missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PSG1 Polyclonal Antibody

Code produit 15525282
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15525282 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15525282 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA542144

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: SGRETAYSNA SLLIQNVTRE DAGSYTLHII KGDDGTRGVT GRFTFTLHLE Sequence homology: Human: 100%.

Human pregnancy-specific glycoproteins (PSG), are a group of closely related secreted glycoproteins which are highly expressed in placental syncytiotrophoblast cells of fetal origin. PSG are commonly expressed in tumors of trophoblast origin (hydatidiform mole, choriocarcinoma). They represent the most abundant fetal protein in the maternal blood at term. The eleven human PSG genes (PSG1-PSG11) form together with the carcinoembryonic antigen (CEA)-related cell adhesion molecule (CEACAM) genes the CEACAM gene family. PSG stimulates secretion of TH2-type cytokines from monocytes. CD9 was shown to represent the monocyte receptor for murine PSG17. PSG are thought to modulate the maternal immune system during pregnancy thus protecting the semiallotypic fetus from rejection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PSG1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Expression PSG1
Numéro d’ordre du gène P11464
Alias de gène B1G1; CD66 antigen-like family member F; CD66f; DHFRP2; Fetal liver non-specific cross-reactive antigen 1/2; FLJ90598; FLJ90654; FL-NCA-1/2; PBG1; pregnancy specific beta-1-glycoprotein 1; pregnancy-specific B-1 glycoprotein; pregnancy-specific beta-1 glycoprotein C/D; Pregnancy-specific beta-1-glycoprotein 1; PS-beta-C/D; PS-beta-G-1; PSBG1; PSBG-1; PSG 1; PSG IIA-d; PSG1; PSG-1d; PSG95; PSGGA; PSGIIA; PSGIIA-a; PSGIIA-b; PSGIIA-c; SP 1; SP1
Symboles de gène(s) PSG1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human PSG1 (aa 96-145).
Méthode de purification Protein A
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5669
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.