missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ PSG4 Polyclonal Antibody
Description
PSG4 Polyclonal Antibody for Western Blot
The protein encoded by this gene is a pregnancy-specific glycoprotein (PSG), one of several encoded by a cluster of similar genes on chromosome 19. This gene is a member of the carcinoembryonic antigen (CEA) gene family and may play a role in regulation of the innate immune system. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Spécification
Spécification
| Antigène | PSG4 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.5 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4 |
| Expression | PSG4 |
| Numéro d’ordre du gène | Q00888 |
| Alias de gène | CGM4; pregnancy specific beta-1-glycoprotein 4; pregnancy-specific beta-1-glycoprotein 4; Pregnancy-specific beta-1-glycoprotein 9; Pregnancy-specific beta-1-glycoprotein-4; pregnancy-specific glycoprotein 4; pregnancy-specific glycoprotein 9; PS-beta-G-4; PS-beta-G-9; PSBG-4; PSBG-9; PSG4; PSG9 |
| Symboles de gène(s) | PSG4 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?