missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PSKH1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13452807
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité unitSize
13452807 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13452807 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA528688

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: HCT116. Predicted reactivity: Mouse (98%), Zebrafish (89%), Chicken (95%), Rhesus Monkey (100%), Bovine (100%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

PSKH1 may be a SFC-associated serine kinase (splicing factor compartment-associated serine kinase) with a role in intranuclear SR protein (non-snRNP splicing factors containing a serine/arginine-rich domain) trafficking and pre-mRNA processing. PSKH1 is localized in the Brefeldin A-sensitive Golgi compartment, at centrosomes, in the nucleus with a somewhat speckle-like presence, membrane-associated to the endoplasmic reticulum (ER) and the plasma membrane (PM), and more diffusely in the cytoplasm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigène PSKH1
Applications Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression Pskh1
Numéro d’ordre du gène P11801
Alias de gène AW539964; b2b1230Clo; E130013P03Rik; Mutant line 1230; protein serine kinase H1; PSKH1; PSK-H1; Serine/threonine-protein kinase H1
Symboles de gène(s) Pskh1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human PSKH1. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5681
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.