missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTBP3 Monoclonal Antibody (OTI5C9), TrueMAB™, OriGene

Code produit 17596354
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
30 μL
100 μL
Conditionnement:
30µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17596354 30 μL 30µL
17576354 100 μL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17596354 Fournisseur Origene Technologies Code fournisseur TA812036S

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

PTBP3 Monoclonal antibody specifically detects PTBP3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Spécification

Antigène PTBP3
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI5C9
Concentration 0.5 to 1.0 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Expression Gna14
Numéro d’ordre du gène O95837
Alias de gène 5830471K22Rik; AA407443; AI462022; AW107884; C86549; fission yeast differentiation regulator; polypyrimidine tract binding protein 3; polypyrimidine tract-binding protein 3; PTBP3; regulator of differentiation (in S. pombe) 1; regulator of differentiation 1; regulator of differentiation 1; polypyrimidine tract-binding protein 3; ROD1; ROD1 regulator of differentiation 1; si:dkey-27p1.2
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 31-348 of human GNA14 produced in E.coli.
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 30 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9630
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Forme Liquid
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.