missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTBP3 Monoclonal Antibody (OTI5C9), TrueMAB™, OriGene

Code produit 17576354
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
30 μL
100 μL
Conditionnement:
30µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17576354 100 μL -
17596354 30 μL 30µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17576354 Fournisseur Origene Technologies Code fournisseur TA812036

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

ROD1 is a functional homolog of nrd1, an S. pombe RNA-binding protein that suppresses the onset of differentiation.

Spécification

Antigène PTBP3
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI5C9
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Expression PTBP3
Numéro d’ordre du gène O95758
Alias de gène ROD1
Symboles de gène(s) PTBP3
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 300-552 of human PTBP3 produced in E.coli.
Méthode de purification Affinity Chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9991
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.