Learn More
Fisherbrand™ Connecteur 4 voies en PTFE
Convient à tout tube rigide ou semi-rigide. Le connecteur 4 voies en PTFE Fisherbrand™ se verrouille rapidement avec un couplage de type baïonnette.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.00700kg
Description
- Raccord à baïonnette
- Pour une utilisation avec des tubulures rigides et semi-rigides comme celles en verre, FEP ou PTFE
Spécification
Connecteur | |
Autoclavables | |
PTFE | |
-200°C | |
44 mm | |
Blanc |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
6 mm | |
44 mm | |
1/boîte | |
14 mm | |
280°C |