Learn More
Fisherbrand™ Arbre d’agitateur centrifuge en PTFE
À utiliser avec des guides d’arbre pour les récipients ronds à col étroit. Les arbres d’agitateur centrifuge en PTFE comprennent des lames qui s’ouvrent à mesure que la vitesse augmente, des vitesses moyennes à élevées sont nécessaires.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.27000kg
Description
Les agitateurs à arbre en PTFE ont une conception unique entièrement moulée et sont dotés d’un rotor moulé sur un arbre de transmission renforcé en acier entièrement recouvert de PTFE.- Résistants aux produits chimiques, inertes et sans fuite
- Faciles à nettoyer
- Absence de contamination croisée
- Incassables.
- Ne raie pas
- À utiliser à des températures allant jusqu’à environ 280°C
- Les modèles avec arbre exposé (EX) sont dotés d’un noyau en acier inox avec une extrémité exposée pour une fixation plus rigide de l’entraînement du mandrin
- Pour les récipients ronds à col étroit
- Les lames s’ouvrent à mesure que la vitesse augmente, des vitesses moyennes à élevées sont nécessaires
Spécification
80 mm | |
Guide de l’agitateur universel | |
650 mm (EX) | |
–200 à +280°C |
12 mm | |
Mélange | |
1 unité | |
Agitateur centrifuge à arbre en PTFE et agitateur avec arbre en PTFE extrémité exposée |