Learn More
Fisherbrand™ Membranes de filtration en PTFE
La membrane en PTFE Fisherbrand™ est un filtre hydrophobe en polytétra-fluoréthylène laminé avec une couche en PP.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.08100kg
Description
- Filtre hydrophobe en polytétra-fluoréthylène laminé avec une couche en PP
- Résistantes aux produits chimiques (pH 1 à 14), également utilisées pour les solvants et les acides
- Grâce à leurs caractéristiques hydrophobes, elles doivent être préhumidifiées avec de l’éthanol ou du méthanol avant la filtration de solutions aqueuses
Spécification
0,13 à 0,14 Mpa | |
Microfiltration | |
0,2 μm | |
0,2 ml/min. | |
300 à 500 m3/m2/24 h | |
Lot de 100 | |
Disque uni | |
47 mm |
Blanc | |
PTFE | |
Non stérile | |
Stérilisation de la filtration d’échantillons de gaz, clarification et filtration de solvants purs, échantillonnages d’aérosols, filtration d’acides forts et de solutions chimiques agressives, applications de ventilation (conditionnement d’air à l’hôpital, fermentation de cuves en microélectronique) | |
Hydrophobe | |
0,16 mm | |
Oui |