Learn More
Fisherbrand™ Connecteurs à soufflets flexibles en PTFE
Usinés à partir de PTFE pur. Les connecteurs à soufflets flexibles en PTFE Fisherbrand™ permettent de corriger le désalignement et diminuer les contraintes dans les ensembles en verre.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.05500kg
Code produit. 10175440
  • 52.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-06-2024
Description
  • Raccordement direct à des joints en verre rodé standard où les bagues d’étanchéité trapézoïdales assurent des performances moyennes à élevées sous vide
  • Inertes et utilisables jusqu’à environ 280°C
Spécification
Spécification
Soufflets flexibles
Autoclavable
Bouchons de connexion en verre
1/boîte
110 mm
280°C
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
PTFE
-200°C
Emboîture : 14/23, Cône : 29/32