Learn More
Fisherbrand™ Connecteurs à soufflets flexibles en PTFE
Usinés à partir de PTFE pur. Les connecteurs à soufflets flexibles en PTFE Fisherbrand™ permettent de corriger le désalignement et diminuer les contraintes dans les ensembles en verre.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.07500kg
Description
- Raccordement direct à des joints en verre rodé standard où les bagues d’étanchéité trapézoïdales assurent des performances moyennes à élevées sous vide
- Inertes et utilisables jusqu’à environ 280°C
Spécification
Soufflets flexibles | |
Autoclavables | |
Bouchons de connexion en verre | |
1/boîte | |
115 mm | |
280°C |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
PTFE | |
-200°C | |
Emboîture : 29/32, Cône : 29/32 | |
Blanc |