Learn More
Bohlender™ Raccords de tubes à vis GL BOLA™, PTFE
Résistance chimique universelle et résistance à la pression jusqu’à 10 bars.
Marque:  Bohlender™ D516-14
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10047761
  • 54.91€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-06-2024
Description
  • Raccord de tube droit en PTFE
  • Un filetage (NPT ou G)
  • Résistance chimique universelle
  • Le produit n’est exposé qu’au PTFE
Compliance
FDA
Spécification
Spécification
Raccords de tube à visser GL
Filetage à visser : NPT 1/4 po
5 mm
Clé hexagonale : 15 mm
GL 14 x NPT 0,25 po
10 bar
FDA
Autoclavables
PTFE
-200°C
Blanc
250°C