Learn More
Bohlender™ Raccords de tubes à vis GL BOLA™, PTFE
Résistance chimique universelle et résistance à la pression jusqu’à 10 bars.
Marque: Bohlender™ D517-14
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Raccord de tube droit en PTFE
- Un filetage (NPT ou G)
- Résistance chimique universelle
- Le produit n’est exposé qu’au PTFE
Compliance
FDA
Spécification
Pièces internes de rechange HT | |
Autoclavables | |
PTFE | |
-200°C | |
GL 14 x G 0,25 po | |
10 bar |
FDA | |
5 mm | |
Pour une tubulure de 8 mm de dia. ext. | |
1/boîte | |
Blanc | |
250°C |