Learn More
Bohlender™ Raccords de tubes à vis GL BOLA™, PTFE
Résistance chimique universelle et résistance à la pression jusqu’à 10 bars.
Marque: Bohlender™ D516-20
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Raccord de tube droit en PTFE
- Un filetage (NPT ou G)
- Résistance chimique universelle
- Le produit n’est exposé qu’au PTFE
Spécification
Raccords de tube à filetage à visser GL | |
6,5 mm | |
-200°C | |
NPT 14 GL x 3/8 po | |
250°C |
Conforme aux spécifications de la FDA | |
PTFE | |
1/boîte | |
10 bar |